Learn More
Idex Male-Threaded Nuts
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
1/32 in. or 1/16 in. OD Tubing
1/8 in. O.D. Tubing
Lunghezza (sistema imperiale):
0.87 in.
Materiale:
PEEK
Larghezza (sistema imperiale):
0.365 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
Combine with Super Flangeless™ ferrule for a high pressure holding flat-bottom fitting assembly
- Eliminates tubing twist that can loosen connections
- Resistant to loosening through vibration
Specifica
Specifica
| Tipo | Super Flangeless Nut |
| Colore | Natural |
| Diameter (English) Outside | 0.0625 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 0.87 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 0.365 in. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 1/32 in. or 1/16 in. OD Tubing |
| Materiale | PEEK |