Learn More
Maleate, 0.2M buffer soln., pH 6.5, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7042040
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
250mL
500mL
Codice prodotto. 15443789
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61156.AK
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 676-46-0
Formula molecolare C4H4Na2O5
Molecular Weight (g/mol) 178.051
Numero MDL MFCD00012466
InChI Key WPUMTJGUQUYPIV-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 8736
IUPAC Name disodium;2-hydroxybutanedioate
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Maleate buffer soln.
Concentrazione 0.2 M
pH 6.5
Forma fisica Liquid
Quantità 250 mL