Learn More
Maleic acid, 98+%
Descrizione
Maleic acid is used as a precursor to fumaric acid, dimethyl maleate and glyoxalic acid. It is an electrophile and acts as dienophine in Diels-Alder reactions. It reacts with drugs to form more stable addition salts like indacaterol maleate, carfenazine, chlorpheniramine, pyrilamine, methylergonovine and thiethylperazine. Its maleate ion is useful in biochemistry as an inhibitor of transaminase reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Maleic acid is used as a precursor to fumaric acid, dimethyl maleate and glyoxalic acid. It is an electrophile and acts as dienophine in Diels-Alder reactions. It reacts with drugs to form more stable addition salts like indacaterol maleate, carfenazine, chlorpheniramine, pyrilamine, methylergonovine and thiethylperazine. Its maleate ion is useful in biochemistry as an inhibitor of transaminase reactions.
Solubility
Soluble in water, acetone, glacial acetic acid, alcohol and concentrated sulfuric acid. Slightly soluble in diethyl ether. Insoluble in benzene and chloroform.
Notes
Incompatible with oxidizing agents, bases, reducing agents, metals and alkalis.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Maleic acid |
| Punto di fusione | 132°C to 136°C |
| Densità | 1.59 |
| Quantità | 1000 g |
| Punto d'infiammabilità | 127°C (260°F) |
| Beilstein | 605762 |
| Indice di Merck | 14,5703 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water,acetone,glacial acetic acid,alcohol and concentrated sulfuric acid. Slightly soluble in diethyl ether. Insoluble in benzene and chloroform. |
| Peso formulazione | 116.07 |
| Percent Purity | ≥98% |
Sicurezza e movimentazione
- Maleic acid
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Maleic acid