Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Malt Extract Agar (Dehydrated)
Codice prodotto. p-200112232
Click to view available options
Quantità:
Confezioni singole
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. 10321063
Marca: Thermo Scientific™ CM0059B
Detect, isolate and enumerate yeasts and molds with typical morphology and pigmentation using medium.
Detect, isolate and enumerate yeasts and molds with Thermo Scientific™ Oxoid™ Malt Extract Agar (Dehydrated). Mycological peptone in the medium gives a luxuriant growth of yeasts and molds with typical morphology and pigmentation.
Malt Extract Agar is similar to the formula of Galloway and Burgess1 used for the detection, isolation, and enumeration of yeasts and molds. For mycological counts, it may be desirable to prepare the more acid medium in order to suppress bacterial growth.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Agar estratto di malto
Forma In polvere
Product Type Agar
Quantità Confezioni singole
Resa Per terreno da 10.0 l
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • MALT EXCTRACT AGAR
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Barley, malt
For Laboratory Use Only