Learn More
Thermo Scientific Chemicals Maltitol, 95%
Codice prodotto. 10570994 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25g
Codice prodotto. 10570994
Marca: Thermo Scientific Chemicals 295800010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 585-88-6 | C12H24O11 | 344.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 585-88-6
Formula molecolare C12H24O11
Molecular Weight (g/mol) 344.32
Numero MDL MFCD00006600
InChI Key VQHSOMBJVWLPSR-WUJBLJFYSA-N
Sinonimo maltitol, d-maltitol, maltisorb, malbit, amalti syrup, malti mr, amalty mr 100, amalty, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-d-glucitol, unii-d65dg142wk
PubChem CID 493591
ChEBI CHEBI:68428
IUPAC Name (2S,3R,4R,5R)-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexane-1,2,3,5,6-pentol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC(C(CO)O)C(C(CO)O)O)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Maltitol
Nota nome 95%
Punto di fusione 147°C to 153°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 kg
Beilstein 17, V,7, 145
Condizione di rotazione specifica + 107.00 (20.00°C c=5,water)
Rotazione specifica + 107
Informazioni di solubilità (10% in water) Clear colorless
Peso formulazione 344.32
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder