Learn More
Maltotriose, 93%
Codice prodotto. 10691555 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
25 g
Dimensione della confezione:
25g
500mg
Codice prodotto. Quantità unitSize
10691555 500 mg 500mg
10127843 25 g 25g
2 options
Codice prodotto. 10691555
Marca: Thermo Scientific Acros 225945000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1109-28-0 | C18H32O16 | 504.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1109-28-0
Numero MDL MFCD00006629
InChI Key FYGDTMLNYKFZSV-NBCPLHMPSA-N
Sinonimo maltotriose, d-maltotriose
PubChem CID 134129496
IUPAC Name (2R,3S,4S,5S,6R)-2-[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4S,5R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Maltotriose
Punto di fusione 132.0°C to 135.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 91% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C18H32O16
Quantità 500 mg
Condizione di rotazione specifica +162.50° (25°C c=1,H2O)
Rotazione specifica + 162.50
Informazioni di solubilità Solubility in water: 50mg/mL,clear colorless solution
Molecular Weight (g/mol) 504.44
Peso formulazione 504.44
Percent Purity 93%
Forma fisica Fine Crystalline Powder or Crystals