Learn More
Abeba™ Manager 3120 Shoes
Codice prodotto. 15628777
Click to view available options
Size:
39
40
41
42
43
44
45
46
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 15628777
Marca: Abeba™ 3120/39
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
All calf leather construction. ESD dissipative.
  • CE
  • Calf leather
  • Black
  • Antistatic leather outsole sole
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Lining microfiber, respiration absorbing
  • Instep area with lacing
  • Leather insole
Specifica
Colore Black
Materiale rivestimento interno Microfiber
Materiale Leather
Size 39
Materiale suola Leather
Stile 3120