Learn More
Abeba™ Manager 3120 Shoes
Click to view available options
Size:
39
40
41
42
43
44
45
46
Dimensione della confezione:
1 paio
Descrizione
- CE
- Calf leather
- Black
- Antistatic leather outsole sole
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Lining microfiber, respiration absorbing
- Instep area with lacing
- Leather insole
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Materiale rivestimento interno | Microfiber |
| Materiale | Leather |
| Size | 39 |
| Materiale suola | Leather |
| Stile | 3120 |