Learn More
Mancozeb, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17545555 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 17545555
Marca: Thermo Scientific Acros 468850010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 8018-01-7
Formula molecolare C8H12MnN4S8Zn
Molecular Weight (g/mol) 541.01
Numero MDL 00078616
InChI Key CHNQZRKUZPNOOH-UHFFFAOYSA-J
IUPAC Name manganese(2+) zinc(2+) bis(({2-[(sulfanidylmethanethioyl)amino]ethyl}carbamothioyl)sulfanide)
SMILES [Mn++].[Zn++].[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S.[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S
Specifica
Materiale o nome chimico Mancozeb
Imballaggio Glass Bottle
Certificato di analisi Available
Forma fisica Powder
Colore Yellow to Gray
Indice di Merck 13-5738
Quantità 1 g