Learn More
Manganese antimonide, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7050287
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11377848
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036390.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12032-97-2
Formula molecolare Mn2Sb
Molecular Weight (g/mol) 231.636
Numero MDL MFCD00151354
InChI Key CMWGISPXZSHYPK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo antimony, compd. with manganese 1:2, antimony; manganese, dimanganese stibanylidyne, manganese, compd. with antimony 2:1, antimony, compound with manganese 1:2
PubChem CID 6336882
IUPAC Name antimony;manganese
SMILES [Mn].[Mn].[Sb]
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese antimonide
Forma fisica Lump
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare Mn2Sb
Numero UN UN1549
Peso formulazione 231.63
Percent Purity 99.5%