Learn More
Manganese(II) 2,4-pentanedionate
Codice prodotto. p-7024322
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11433038
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18762.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14024-58-9 | C10H14MnO4 | 253.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14024-58-9
Formula molecolare C10H14MnO4
Molecular Weight (g/mol) 253.16
Numero MDL MFCD00000022 MFCD09998212
InChI Key ZQZQURFYFJBOCE-FDGPNNRMSA-L
Sinonimo bis 4-hydroxypent-3-en-2-one dihydrate manganese
PubChem CID 54669727
IUPAC Name (Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one;manganese;dihydrate
SMILES [Mn++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(II) 2,4-pentanedionate
Punto di fusione 260°C to 262°C (decomposition)
Densità 1.6
Quantità 25 g
Peso formulazione 253.16