Learn More
Manganese(II) acetate tetrahydrate, 99+%, for analysis
Codice prodotto. p-222359 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
2.50kg
25g
500g
Codice prodotto. 10700911
Marca: Thermo Scientific Acros 205660250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6156-78-1 | C4H14MnO8 | 245.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6156-78-1
Formula molecolare C4H14MnO8
Molecular Weight (g/mol) 245.09
Numero MDL MFCD00062552
InChI Key CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo manganese ii acetate tetrahydrate, manganese acetate tetrahydrate, manganous acetate tetrahydrate, unii-9to51d176n, manganese diacetate, tetrahydrate, manganese 2+ diacetate tetrahydrate, acetic acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, manganese ii acetatetetrahydrate, acmc-20akkp
PubChem CID 93021
SMILES O.O.O.O.[Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(II) acetate tetrahydrate
Punto di fusione >300.0°C
Nota nome 99+%
Colore Pink
pH 6 to 7 (5% soln.)
Forma fisica Crystals
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Complexometry)
Formula lineare (CH3CO2)2Mn·4H2O
Punto d'infiammabilità >130°C
Indice di Merck 14, 5724
Informazioni di solubilità Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
IUPAC Name manganese(2+) diacetate tetrahydrate
Peso formulazione 245.09
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
Imballaggio Flacone in plastica
Densità 1.58
Identificativo prodotto
  • Manganese(II) acetate tetrahydrate