Learn More
Manganese(II) bromide, anhydrous, 95%
Codice prodotto. 11423887
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11423887
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18321.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13446-03-2 | MnBr2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13446-03-2
Formula molecolare MnBr2
Numero MDL MFCD00011113
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(II) bromide
Punto di fusione 698°C
Nota nome anhydrous
Quantità 25 g
Indice di Merck 14,5725
Peso formulazione 214.76
Percent Purity 95%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 4.38
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Manganese(II) bromide, anhydrous
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Manganese bromide