Learn More
Manganese(II) bromide, anhydrous, 99%, H{2}O <0.3%
Codice prodotto. 11382988
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11382988
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 032736.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13446-03-2
It can be used in place of palladium in the Stille reaction, which couples two carbon atoms using an organotin compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13446-03-2
Numero MDL MFCD00011113
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(II) bromide
Punto di fusione 698°C
Nota nome Anhydrous
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Indice di Merck 14,5725
Informazioni di solubilità Soluble in water. (1273g/L)
Peso formulazione 214.76
Percent Purity 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) H2O <0.3%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 4.38 g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Manganese(II) bromide, anhydrous
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Manganese bromide (MnBr2)