Learn More
Manganese(II) bromide, anhydrous, 99%, H{2}O <0.3%
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Descrizione
It can be used in place of palladium in the Stille reaction, which couples two carbon atoms using an organotin compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Manganese(II) bromide |
| Punto di fusione | 698°C |
| Nota nome | Anhydrous |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 10 g |
| Indice di Merck | 14,5725 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water. (1273g/L) |
| Peso formulazione | 214.76 |
| Percent Purity | 99% |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | H2O <0.3% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Manganese(II) bromide, anhydrous
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contiene: Manganese bromide (MnBr2)