Learn More
Manganese(II) carbonate hydrate, 90%
Codice prodotto. 10636222 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
Codice prodotto. 10636222
Marca: Thermo Scientific Acros 222540010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 34156-69-9 | CMnO3 | 114.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(II) carbonate hydrate
Nota nome 90%
CAS 34156-69-9
Forma fisica Amorphous Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 88% min. (Complexometry)
Formula molecolare CMnO3
Formula lineare MnCO3·xH2O
Numero MDL MFCD00149794
Sinonimo manganese ii carbonate hydrate, co3.mn.h2o, manganese 2+ hydrate carbonate, manganese 2+ ion hydrate carbonate
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute inorganic acid, insoluble in alcohol, practically insoluble in common organic acids
InChI Key XMWCXZJXESXBBY-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Mn++].[O-]C([O-])=O
IUPAC Name manganese(2+) carbonate
Molecular Weight (g/mol) 114.95
PubChem CID 24848673
Peso formulazione 114.95
Percent Purity 90%
Perdita all'essiccatura 3% max. (105°C)
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 3.12
Densità 3.1200g/mL