Learn More
Manganese(Ii) Chloride Tetrahydrate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7072024 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 15693390
Marca: Honeywell-Fluka 31422250G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13446-34-9
Formula molecolare Cl2H8MnO4
Molecular Weight (g/mol) 197.90
Numero MDL MFCD00149792
InChI Key CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name manganese(2+) tetrahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(Ii) Chloride Tetrahydrate
Quantità 250 g
Formula lineare MnCl2 · 4H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 197.91g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado ACS/puriss. p.a.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Manganese(II) chloride tetrahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Manganese(II) chloride-4-hydrate