Learn More
Manganese(II) chloride, ultra dry, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. p-7049473
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11322418
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014464.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7773-01-5 | Cl2Mn | 125.84 g/mol
Manganese(II) chloride is used in formation of an active Mn(0) species useful for radical cyclization reactions. It is used as catalyst, raw material for paint drier and antiknock agent for gasoline. It iis also used in the production of pigments, dyes, car batteries, chemical reagents and trace elements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7773-01-5
Formula molecolare Cl2Mn
Molecular Weight (g/mol) 125.84
Numero MDL MFCD00011114
InChI Key GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
PubChem CID 10313134
ChEBI CHEBI:63041
SMILES [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Specifica
Punti di ebollizione 1190°C
Materiale o nome chimico Manganese(II) chloride
Punto di fusione 650°C
Nota nome Ultra dry
Colore Pink
Forma fisica Beads
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare MnCl2
Numero UN UN3288
Indice di Merck 14,5728
Informazioni di solubilità Soluble in water(723g/L at 25 C)
IUPAC Name manganese(2+);dichloride
Peso formulazione 125.84
Percent Purity 99.99%
Odore Odorless
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.977 g/mL