Learn More
Manganese(II) fluoride, 99%
Codice prodotto. p-4824809
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11397207
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011527.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7782-64-1 | F2Mn | 92.935 g/mol
Manganese(II) fluoride is used in the manufacture of special kinds of glass and lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-64-1
Formula molecolare F2Mn
Molecular Weight (g/mol) 92.935
Numero MDL MFCD00016222
InChI Key CTNMMTCXUUFYAP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo manganese ii fluoride, manganese fluoride mnf2, manganese fluorure french, manganese fluorure, mnf2, manganese fluoride di, manganese ii fluoride, anhydrous trace metals basis
PubChem CID 24528
IUPAC Name difluoromanganese
SMILES F[Mn]F
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(II) fluoride
Punto di fusione 856°C
Colore Red
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Informazioni di solubilità Insoluble in water,alcohol. Soluble in dilute HF,conc. HCl or HNO3
Peso formulazione 92.93
Sensibilità Hygroscopic
Densità 3.98