Learn More
Manganese(II) nitrate, 50% w/w aq. soln.
Codice prodotto. p-4407634
Click to view available options
Quantità:
50 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
50g
Codice prodotto. 11337668
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 033340.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 10377-66-9 | MnN2O6 | 178.946 g/mol
Manganese(II) nitrate is used as a precursor to prepare the oxides of manganese. It is involved in the preparation of electronic components. Further, it is utilized for the phosphorous treatment of metal surface.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10377-66-9
Formula molecolare MnN2O6
Molecular Weight (g/mol) 178.946
Numero MDL MFCD00011112
InChI Key MIVBAHRSNUNMPP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo manganese nitrate, manganous nitrate, manganese dinitrate, manganous dinitrate, manganese ii nitrate, manganese 2+ nitrate, nitric acid, manganese 2+ salt, manganese ii nitrate, anhydrous, manganesenitrate
PubChem CID 61511
IUPAC Name manganese(2+);dinitrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Mn+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(II) nitrate
Nota nome 50% w/w aq. Soln
Colore Pink
Forma fisica Liquid
Quantità 50 g
Peso formulazione 178.95
Aspetto Pink liquid
Pressione del vapore 23 hPa (17mm Hg) at 20°C