Learn More
Manganese(II) Nitrate Tetrahydrate, ≥97.0% (KT), Honeywell™
Codice prodotto. 15656090 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
Codice prodotto. 15656090
Marca: Honeywell Research Chemicals 63547100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Purum p.a.,≥97.0%
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20694-39-7
Formula molecolare H8MnN2O10
Molecular Weight (g/mol) 251.006
Numero MDL MFCD00149789
InChI Key ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo manganese ii nitrate tetrahydrate, manganese nitrate tetrahydrate, unii-03m0g68r5f, manganese 2+ ion tetrahydrate dinitrate, manganese dinitrate tetrahydrate, acmc-20akkk, nitric acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, ksc206g2f, mn.2no3.4h2o, manganese 2+ dinitrate tetrahydrate
PubChem CID 182616
IUPAC Name manganese(2+);dinitrate;tetrahydrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Mn+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(II) nitrate tetrahydrate
Colore Pink
pH Acidic
Forma fisica Solid
Quantità 100 g
Formula lineare Mn(NO3)2 · 4H2O
Numero UN UN2724
Peso formulazione 251.01g/mol
Percent Purity ≥97.0% (KT)