Learn More
Manganese(II) nitrate tetrahydrate, 98%
Codice prodotto. p-7024206
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
Codice prodotto. 11488437
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18521.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 20694-39-7 | H8MnN2O10 | 251.006 g/mol
Manganese(II) nitrate tetrahydrate used as porcelain colorants. It is also used as a precursor for manganese dioxide and other manganese compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Manganese(II) nitrate tetrahydrate used as porcelain colorants. It is also used as a precursor for manganese dioxide and other manganese compounds.
Solubility
Soluble in ethanol and water.
Notes
Hygroscopic. Store in a cool place. Incompatible with strong reducing agents and strong acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20694-39-7
Formula molecolare H8MnN2O10
Molecular Weight (g/mol) 251.006
Numero MDL MFCD00149789
InChI Key ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo manganese ii nitrate tetrahydrate, manganese nitrate tetrahydrate, unii-03m0g68r5f, manganese 2+ ion tetrahydrate dinitrate, manganese dinitrate tetrahydrate, acmc-20akkk, nitric acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, ksc206g2f, mn.2no3.4h2o, manganese 2+ dinitrate tetrahydrate
PubChem CID 182616
IUPAC Name manganese(2+);dinitrate;tetrahydrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Mn+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(II) nitrate tetrahydrate
Punto di fusione ∼26°C
Quantità 250 g
Formula lineare Mn(NO3)2·4H2O
Numero UN UN2724
Indice di Merck 14,5733
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol and water.
Peso formulazione 251.01 (178.95 Anhydrous)
Percent Purity 98%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Manganese(II) nitrate tetrahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Manganese(II) nitrate tetrahydrate