Learn More
Manganese(II) oxide, 99.99%, (trace metal basis)
Codice prodotto. p-4258693 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 11904151
Marca: Thermo Scientific Acros 436970010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 1344-43-0 | MnO | 70.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1344-43-0
Formula molecolare MnO
Molecular Weight (g/mol) 70.94
Numero MDL MFCD00016226
InChI Key VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo manganese ii oxide, manganosite, manganese monoxide, manganese green, cassel green, manganese oxide, rosensthiel green, nu-manese, manganese monooxide, manganese protoxide
PubChem CID 14940
IUPAC Name oxomanganese
SMILES O=[Mn]
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(II) oxide
Punto di fusione 1650.0°C
Colore Green
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 76.7 to 78.2% (Mn) (Complexometry)
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 70.94
Percent Purity 99.99%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
Identificativo prodotto
  • Manganese(II) oxide