Learn More
Manganese(II) phthalocyanine
Codice prodotto. 11303728
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11303728
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039309.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14325-24-7 | C32H16MnN8 | 567.474 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14325-24-7
Formula molecolare C32H16MnN8
Molecular Weight (g/mol) 567.474
Numero MDL MFCD00049821
InChI Key ICIFYHOILPYQKB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6508743
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C6C7=CC=CC=C7C(=N6)N=C8C9=CC=CC=C9C(=N8)N=C2[N-]3.[Mn+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(II) phthalocyanine
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Soluble in pyridine,chloronaphthalene,and conc. sulfuric acid. Insoluble in water.
Peso formulazione 567.47
Forma fisica Crystalline