Learn More
Manganese(II) sulfide, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11357567
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11357567
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012835.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 18820-29-6 | MnS | 87.00 g/mol
it is used as an intermediate in chemical research& pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18820-29-6
Formula molecolare MnS
Molecular Weight (g/mol) 87.00
Numero MDL MFCD00014210
InChI Key VCTOKJRTAUILIH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo manganese sulfide, manganese ii sulfide, manganous sulfide, manganese sulphide, manganese 2+ sulfide, 12687-82-0 cpd with unspecified mf, manganese ii sulfide, ∼100 mesh particle size
PubChem CID 87809
SMILES [S--].[Mn++]
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(II) sulfide
Punto di fusione 1610°C (decomposition)
Colore Green
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.9% (Metal basis)
Informazioni di solubilità It is soluble in water. 0.47mg/100 mL (18°C).
IUPAC Name sulfanylidenemanganese
Peso formulazione 87
Aspetto Green powder
Densità 3.99 g/cm3 at 20°C