Learn More
Manganese(III) acetate dihydrate, 98%
Codice prodotto. 10378720 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10378720
Marca: Thermo Scientific 201741000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 19513-05-4 | C6H9MnO6 | 232.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19513-05-4
Formula molecolare C6H9MnO6
Molecular Weight (g/mol) 232.07
Numero MDL MFCD00150022
InChI Key AHSBSUVHXDIAEY-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name manganese(3+) triacetate
SMILES [Mn+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(III) acetate dihydrate
Nota nome 98%
Colore Brown to Brown-Orange
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare (CH3CO2)3Mn·2H2O
Informazioni di solubilità Solubility in water: very soluble.
Peso formulazione 268.09
Percent Purity 98%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Manganese(III) acetate dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.