Learn More
Manganese(III) acetate hydrate, 96%
Codice prodotto. 11377288
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11377288
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 030519.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 19513-05-4 | C6H9MnO6 | 232.07 g/mol
It acts as a mild and selective oxidizing agent in organic synthesis and materials science. Manganese(III) Acetate Dihydrate is also a reagent used for radical cyclizations and α-keto-acetoxylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19513-05-4
Formula molecolare C6H9MnO6
Molecular Weight (g/mol) 232.07
Numero MDL MFCD00150022
InChI Key AHSBSUVHXDIAEY-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name manganese(3+) triacetate
SMILES [Mn+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(III) acetate hydrate
Colore Pink
Forma fisica Crystalline
Quantità 10 g
Formula lineare Mn(OOCCH3)3·xH2O
Informazioni di solubilità It is soluble in water.
Peso formulazione 232.07 (Anhydrous)
Percent Purity 96%
Sensibilità Hygroscopic
Densità 1.59 g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Manganese(III) acetate hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Manganese(III) acetate hydrate