Learn More
Manganese(IV) telluride, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11392228
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11392228
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013134.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12032-89-2 | MnTe2 | 310.138 g/mol
It is used as an organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12032-89-2
Formula molecolare MnTe2
Molecular Weight (g/mol) 310.138
Numero MDL MFCD00064703
InChI Key KDJKBQYOEWVJGP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo manganese ditelluride, manganese iv telluride, bis tellanylidene manganese, ditellanylidenemanganese, manganese telluride
PubChem CID 82829
IUPAC Name bis(tellanylidene)manganese
SMILES [Mn](=[Te])=[Te]
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(IV) telluride
Forma fisica Pieces
Quantità 50 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 310.14
Percent Purity 99.9%