Learn More
Manganese phosphide, 99% (metals basis)
Codice prodotto. p-7049329
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Codice prodotto. 11351549
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014020.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12263-33-1 | Mn3P2 | 226.76 g/mol
Manganese phosphide is used as a biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12263-33-1
Formula molecolare Mn3P2
Molecular Weight (g/mol) 226.76
Numero MDL MFCD00064736
InChI Key ZZDYLDYDQHMVJZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name trimanganese(2+) diphosphanetriide
SMILES [P-3].[P-3].[Mn++].[Mn++].[Mn++]
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese phosphide
Punto di fusione 1095°C
Forma fisica Powder
Quantità 2 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 226.75
Percent Purity 99%