Learn More
Standard manganese, 1000 mg/l in 2% HNO3 (grado di affidabilità), SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 10552143 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
125 ml
500 mL
Imballaggio:
Flacone in LDPE a tripla lisciviazione
Triple-leached LDPE bottle
Dimensione della confezione:
125mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10552143 125 ml Flacone in LDPE a tripla lisciviazione 125mL
10243724 500 mL Triple-leached LDPE bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10552143 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore PLMN22Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.00€
    78.66€ / 125mL
    Risparmia 2.34€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Materiali di riferimento con certificazione Traceable-NIST e guida ISO/IEC 34
Standard inorganico prodotto per AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi.
AnalyteConcentration
Mn1000μg/mL
Certifications
Accreditato da A2LA per ISO/IEC 17025 e Guida ISO/IEC 34 e certificato da UL-DQS secondo le norme ISO 9001
Compliance
Conformità allo standard GHS/OSHA
Identificatori chimici
CAS 7439-96-5 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Formula molecolare Mn
Molecular Weight (g/mol) 54.94
Numero MDL MFCD00011111
InChI Key PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
IUPAC Name manganese
SMILES [Mn]
Especificaciones
Materiale o nome chimico Manganese Standard
Imballaggio Flacone in LDPE a tripla lisciviazione
Certificato di analisi Il certificato di analisi riporta fino a 30 elementi a livelli ppb.
CAS min. % 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Vengono sottoposti a scansione fino a 68 elementi con i valori individuati per gli standard ICP e ICP-MS. Il valore rilevato delle tracce di impurità metalliche viene indicato nel certificato di analisi.
CAS max % 0.1, 2.0, 97.9
Tecnica AA, ICP
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix 2% HNO3
Quantità 125 ml
Grado Assurance
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1000
Palabra de advertencia
  • Attenzione
Clasificación
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consejos de prudencia
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Prodotto destinato al solo uso in laboratorio
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.