Learn More
Manganese standard solution, for AAS, 1 mg/ml Mn in 2 to 5% HNO3
Codice prodotto. 10153830 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10153830 100 mL 100mL
10133880 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10153830 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 196111000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.80€
    22.20€ / 100mL
    Risparmia 1.60€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7439-96-5 | Mn | 54.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for atomic adsorption spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese standard solution
Nota nome 1 mg/ml Mn in 2% HNO3
Imballaggio Plastic bottle
CAS 7439-96-5, 7697-37-2, 7732-18-5
Densità 1.0200g/mL
Gravità specifica 1.02
Forma fisica Liquid
Formula molecolare Mn
Concentrazione 997 to 1003 μg/mL of Mn (2+) in 2% HNO3 (20°C)
Numero MDL MFCD00011111
Colore Incolore
Punto di fusione -3.0°C
Punti di ebollizione 101.0°C
Solubilità Soluble in water
InChI Key PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Mn]
IUPAC Name manganese
Molecular Weight (g/mol) 54.94
PubChem CID 23930
Quantità 100 mL
ChEBI CHEBI:35154
Peso formulazione 54.94
Grado AAS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Manganese atomic absorption standard solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.