Learn More
Manganese telluride, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11357848
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11357848
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036389.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12032-88-1 | MnTe | 182.54 g/mol
Manganese telluride is used in scientific research and developments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12032-88-1
Formula molecolare MnTe
Molecular Weight (g/mol) 182.54
Numero MDL MFCD00049487
InChI Key VMINMXIEZOMBRH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo manganese telluride, telluroxomanganese, manganese monotelluride, manganous telluride, manganese ii telluride, manganese 2+ telluride
PubChem CID 82828
IUPAC Name tellanylidenemanganese
SMILES [Mn]=[Te]
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese telluride
Colore Gray
Forma fisica Lump
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 182.54
Percent Purity 99.9%