Learn More
Watson-Marlow Manifold Tubing - Silicone
Double pump segment manifold tubing — use one, transfer to the other for double life
323.00€ - 336.00€
Specifica
Product Type Pump Tubing
Materiale Silicone
Spessore (sistema imperiale) 0.03 in.
Spessore (sistema metrico) 0.8 mm
Da utilizzare con 400DM2 and 400DM3 pump heads and multichannel cartridge
Visualizza altre specifiche
Prodotti 11
Codice del prodotto Marca Colore Dimensioni dei tubi Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema imperiale) interno Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Dimensioni dei tubi Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema imperiale) interno Prezzo Quantità e disponibilità  
17867963
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Watson-Marlow
983.0063.000
Orange/White 0.63mm 0.63 mm 1/50 in.
323.00€
pezzi 6
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 01-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13430897
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Watson-Marlow
983.0185.000
Green/Green 1.85mm 1.85 mm 7/100 in.
323.00€
pezzi 6
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17837973
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Watson-Marlow
983.0165.000
Blue/Blue 1.65mm 1.65 mm 3/50 in.
323.00€
pezzi 6
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 01-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17857963
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Watson-Marlow
983.0076.000
Black/Black 0.76mm 0.76 mm 1/50 in.
323.00€
pezzi 6
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 01-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15398118
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Watson-Marlow
983.0279.000
Purple/White 2.79mm 2.79 mm 1/10 in.
336.00€
pezzi 6
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15318118
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Watson-Marlow
983.0152.000
Yellow/Blue 1.52mm 1.52 mm 1/20 in.
323.00€
pezzi 6
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17827973
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Watson-Marlow
983.0142.000
Yellow 1.42mm 1.42 mm 1/20 in.
323.00€
pezzi 6
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 01-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17877933
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Watson-Marlow
983.0088.000
Orange/Orange 0.88mm 0.88 mm 3/100 in.
323.00€
pezzi 6
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 01-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13430007
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Watson-Marlow
983.0102.000
White 1.02mm 1.02 mm 1/25 in.
323.00€
pezzi 6
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16212252
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Watson-Marlow
983.0205.000
Purple/Purple 2.05mm 2.05 mm 8/100 in.
323.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17807973
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Watson-Marlow
983.0114.000
Red/Red 1.14mm 1.14 mm 1/25 in.
323.00€
pezzi 6
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 01-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For use with 400DM2 and 400DM3 pumpheads
  • Can be used with any multichannel cartridges
  • Adjacent cartridges may contain tubing of a different material or size
Specifica
Specifica
Pump Tubing
0.03 in.
400DM2 and 400DM3 pump heads and multichannel cartridge
Silicone
0.8 mm