Learn More
Mannitolo, certificato AR per analisi, conforme alle specifiche analitiche Ph. Eur., BP, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
Descrizione
500g, Plastic powder jar
Specifica
Specifica
| CAS | 69-65-8 |
| Punto di fusione | 165°C |
| Colore | Bianco |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
| Formula molecolare | C6H14O6 |
| Numero MDL | 64287 |
| Quantità | 500 g |
| Peso formulazione | 182.17g/mol |
| Forma fisica | Solido |