Learn More
VACUUBRAND™ Manometers
Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Gamma di pressione:
0 to 6 bar
1 to 1000 mbar
Dimensione della confezione:
Pezzo
Spécification
Spécification
| Da utilizzare con (applicazione) | For Druckfeinregulierkopf |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For Druckfeinregulierkopf |
| Gamma di pressione | 0 to 6 bar |
| Product Type | Manometer |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu