Learn More
Interscience Scan 100 Manual Colony Counter
Codice prodotto. 12618685
Click to view available options
Tipo di display:
LCD
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12618685
Marca: Interscience 435000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
High-tech manual colony counter remarkable for user-friendliness and ergonomics. Colony Counter Scan 100 features an LED lighting system and darkfield technology for accurate and contrasted colony viewing.
Manual colony counter with LEDs Lighting, USB data transfer, black/white background (100-240V) delivered with:
  • 1 white background plate
  • 1 dia. 90 mm Petri dish adapter
  • 1 black marker pen
  • 1 power cable
  • 1 USB cable
  • 1 quick user guide
Specifica
Product Type Manual colony counter
Tipo di display LCD
Descrizione Scan 100 enables the accurate counting of colonies on any type of media. The integrated USB key enables to export the results to guarantee traceability. Diameter of Petri Dishes : dia. 55, 65, 90 and 150 mm
Colore Gray (STAINLESS STEEL)
Metodo di rilevamento Manual colony counter (from 0 to 1998 CFU)
Field For all culture supports: Petri dishes: dia. 55 - 150 mm: PetriFilmTM, Compact DryTM, MC-Media PadsTM, easyPlateTM, filtration membranes
Ingrandimento The magnifying lens is in option (Ref. 435 001)
Materiale Stainless Steel, Neoprene cell
Memoria Data export to LIMS, via USB, as CSV spreadsheet (ExcelTM) or text (WordTM) format
Modello Scan 100
Stile uscita USB
Linea di prodotti Colony counter
Quantità 1
Conteggio totale From 0 to 1998 CFU
Dimensioni (L x P x A) 24.9 x 31.2 x 17.3 cm
Altezza (sistema imperiale) 6.81 in.
Altezza (sistema metrico) 18cm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.80 in.
Lunghezza (sistema metrico) 25cm
Larghezza (sistema imperiale) 12.28 in.
Larghezza (sistema metrico) 31cm
Peso (sistema imperiale) 10 lb
Peso (sistema metrico) 4.57 kg
Frequenza 50-60 Hz
Tensione 100/240 V
Wattage Max power: 5 W
Certificazione/Conformità ISO 7218 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)
Da utilizzare con (applicazione) The Scan 100 colony counter enables the accurate counting of colonies on any type of media. It is used in the food, environmental, pharmaceutical, cosmetics, veterinary and public institutes research.
Da utilizzare con (apparecchiatura) For all culture supports: Petri dishes: dia. 55 - 150 mm: PetriFilmTM, Compact DryTM, MC-Media PadsTM, easyPlateTM, filtration membranes
Include Delivered with: 1 white background plate, 1 dia. 90 mm Petri dish adapter, 1 black marker pen, 1 power cable, 1 USB cable, 1 quick user guide Attention : The magnifying lens is in option (Ref. 435 001)
Warranty 3-year warranty after recording the warranty card