Learn More
Fisherbrand™ Manual Crimper, Steel, for Aluminum/Steel caps
Provide a reproducible, secure vial closure.
Marca: Fisherbrand™
254.60 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23262" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50400kg
Descrizione
- Crimper
- Manual
- Steel
- Non-autoclavable
- Adjustable
Specifica
8 mm | |
Steel | |
Not Autoclavable |