Learn More
Fisherbrand™ Manual Crimper, Steel, for Flip Top/Flip Off Seals or Flip Tear Up Seals
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
For Flip Tear Up
For Flip Top/for Flip Off
Diametro (sistema metrico) tappo:
13 mm
20 mm
28 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Descrizione | 13mm Crimper |
| Diametro (sistema metrico) tappo | 13 mm |
| Materiale | Steel |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For Flip Top/for Flip Off |