Learn More
Fisherbrand™ Manual Crimper, Steel, for Flip Top/Flip Off Seals or Flip Tear Up Seals
Codice prodotto. 11844970 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
For Flip Tear Up
For Flip Top/for Flip Off
Diametro (sistema metrico) tappo:
13 mm
20 mm
28 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11844970
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Crimping tools provide a reproducible, secure vial closure.
  • Crimper
  • Manual
  • Steel
  • Non-autoclavable
  • Adjustable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 13mm Crimper
Diametro (sistema metrico) tappo 13 mm
Materiale Steel
Autoclavabile Not Autoclavable
Da utilizzare con (apparecchiatura) For Flip Tear Up