Learn More
Thermo Scientific™ Manual Crimpers
Codice prodotto. 12490078
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12490078
Marca: Thermo Scientific™ C4012103
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Achieve secure, repeatable crimps or remove seals with minimized risk of damage with Thermo Scientific manual crimpers.
  • Lightweight, precision crimpers attach seals to chromatography or serum vials.
  • Available for standard aluminum or flip-off seals.
  • Factory set to properly crimp standard-thickness seals.
  • Adjustable handle setting screw allows proper crimps with septa of varying thickness.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Manual Crimper
Dimensione chiusura 11 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Autosampler Vial Closures