Learn More
Thermo Scientific™ Manual Crimpers, Decrimpers and Decrimping Pliers
Codice prodotto. 10143362
Click to view available options
Size:
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
28 mm
28 mm
30 mm
32 mm
Tipo:
Manual Crimper
Manual Crimper (Flip-off)
Manual Decapping Plier
Manual Decrimper
Pinza di apertura manuale
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10143362
Marca: Thermo Scientific™ DCR20
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Achieve secure, repeatable crimps or remove seals with minimized risk of damage.
Achieve secure, repeatable crimps or remove seals with minimized risk of damage when you use Thermo Scientific™ Manual Crimpers, Decrimpers and Decrimping Pliers, also for use with National or Chromacol vials.
Manual Crimpers
Lightweight, precision crimpers attach seals to chromatography or serum vials. Available for standard aluminum or flip-off seals.
  • Factory set to properly crimp standard-thickness seals
  • Adjustable handle setting screw allows proper crimps with septa of varying thickness
Manual Decripmers
Forged pliers feature a fitted gripping surface designed to allow removal of the listed sizes of seals.
  • Simply grip pliers around top of seal, squeeze and pry upward to remove
Manual Decrimping Pliers
Place decrimping head squarely on seal and squeeze.
  • Minimizes damage to vial rim with chromatography or serum vials
  • Removes standard aluminum seals and many steel seals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Decapping Pliers
N. per confezione 1 Ea.
Tipo Manual Decrimper
Da utilizzare con (apparecchiatura) National Vial, Chromacol Vial
Size 20 mm
Da utilizzare con (applicazione) Industrial Chromatography
Linea di prodotti Chromacol