Learn More
Thermo Scientific™ Manual Crimpers, Decrimpers and Decrimping Pliers
Codice prodotto. 10200205
Click to view available options
Size:
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
28 mm
28 mm
30 mm
32 mm
Tipo:
Manual Crimper
Manual Crimper (Flip-off)
Manual Decapping Plier
Manual Decrimper
Pinza di apertura manuale
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10200205
Marca: Thermo Scientific™ C4030101
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Achieve secure, repeatable crimps or remove seals with minimized risk of damage.
Achieve secure, repeatable crimps or remove seals with minimized risk of damage when you use Thermo Scientific™ Manual Crimpers, Decrimpers and Decrimping Pliers, also for use with National or Chromacol vials.
Forged pliers feature a fitted gripping surface designed to allow removal of the listed sizes of seals.
  • Simply grip pliers around top of seal, squeeze and pry upward to remove
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Pinza di apertura
N. per confezione 1 Ea.
Tipo Pinza di apertura manuale
Da utilizzare con (apparecchiatura) Guarnizioni a capsula da 30 mm
Size 30 mm
Da utilizzare con (applicazione) Industrial Chromatography
Linea di prodotti National