Learn More
MAO-IN-1, MedChemExpress
Codice prodotto. 16473089
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
20mg
5mg
Codice prodotto. 16473089
Marca: Medchem Express HYU00015
MedChemExpress MAO-IN-1 is a monoamine oxidase B (MAO B) inhibitor with an IC50 of 20 nM.
MAO-IN-1 is a monoamine oxidase B (MAO B) inhibitor with an IC50 of 20 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico MAO-IN-1
CAS 124991-40-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H19ClO4
Quantità 1 mg
SMILES O[C@@H](COC)COC1=CC=C(OCC2=CC=CC(Cl)=C2)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 322.78
Peso formulazione 322.78
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.