missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MAOA Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 10539-1-AP-150UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
This gene encodes monoamine oxidase A, an enzyme that degrades amine neurotransmitters, such as dopamine, norepinephrine, and serotonin. The protein localizes to the mitochondrial outer membrane. The gene is adjacent to a related gene on the opposite strand of chromosome X. Mutation in this gene results in monoamine oxidase deficiency, or Brunner syndrome.Specifica
| MAOA | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| MAOA | |
| MAO A, MAOA, monoamine oxidase A, Monoamine oxidase type A | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 4128 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
| 0.4 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| P21397 | |
| MAOA | |
| MAOA Fusion Protein Ag0821 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto