Learn More
Epredia™ Lab Vision™ MAP 2a,b (Microtubule-Associated Protein) Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry and western blotting experiments with Epredia™ MAP 2a,b (Microtubule-Associated Protein) Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
189.72€ - 710.00€
Specifica
Antigene MAP 2a,b (Microtubule-Associated Protein) Ab-2
Clone AP20
Applicazioni Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Prezzo Quantità e disponibilità  
12660697
Vedere i documenti
Epredia™
MS-249-S0
100 μL Concentrated Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12670697
Vedere i documenti
Epredia™
MS-249-S1
500 μL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
552.00€
382.71€ / 500µL
Risparmia 169.29€
30% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12650697
Vedere i documenti
Epredia™
MS-249-S
1 mL Concentrated Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12640697
Vedere i documenti
Epredia™
MS-249-R7
7 mL Prediluted Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Microtubule Associated Protein 2 exists in two high molecular weight forms (2a & 2b) and a low molecular weight form. The expression of MAP2 is developmentally regulated and its multiple forms arise by alternative splicing of a single gene. Ab-2 is highly specific to MAP2a,b and shows no cross-reaction with MAP1, MAP5, tubulin, or tau. Ab-2 reacts with dendrites and cell bodies of neurons but not with the neuronal processes. It does not react with the low molecular weight (70kDa) form (2c) of MAP2. It is useful in studies of neuron structure in normal and malignant brain tissue as well as in degenerative diseases such as Alzheimer's.
Host Species: Mouse
Clone: AP20
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: aa 997-1332
Immunogen: Bovine brain microtubule associated protein 2
Molecular Weight: ∽280kDa Doublet
Positive Control: Human glioblastoma T98G cells or brain
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifica
Specifica
MAP 2a,b (Microtubule-Associated Protein) Ab-2
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
RUO
Human
IgG1
AP20
Monoclonal
Mouse
Neuroscience
Bovine brain microtubule associated protein 2