Learn More
Eurofins DiscoverX MAP Kinase 1/Erk1 Protein, Active
Codice prodotto. 17350174
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 μg
250 μg
Dimensione della confezione:
10µg
250µg
Codice prodotto. 17350174
Marca: Eurofins DiscoverX 14439M
Active, recombinant, full-length, human MAP Kinase 1/Erk1 containing an N-terminal GST tag, for use in Kinase Assays.
ERK1 (extracellular signal-regulated protein kinase) is one of the isoforms of MAP kinase. This 42 kD serine/threonine kinase is activated by dual phosphorylation on tyrosine and threonine residues. Phosphorylation of both residues by the upstream activator MEK is essential not only for ERK1 activation but also for translocation of the ERK1 to the nucleus. Following this activation, ERK1 phosphorylates a large number of regulatory proteins and this directly controls key cellular processes such as transcription, translation and cytoskeletal rearrangement. An inhibitor assay may be of benefit for the treatment of cancer, diabetes, neurodegenerative disorders or asthma.
GenBank XM_055766
Specifica
Formulazione mg/mL of enzyme in 20 mM MOPS/NaOH pH 7.2, 25 mM sodium-b-glycerophosphate, 5 mM EGTA, 1 mM sodium orthovanadate, 1 mM dithiothreitol, 50 % glycerol.
Peso molecolare 69.9 kDa
Quantità 250 μg
Specie Human
Recombinant Recombinant
Tag proteine N-terminal GST
Sistema di espressione Recombinant enzyme expressed in E.coli cells
Protein Form Full-length
Purity or Quality Grade ≥76%
Proteine MAP kinase 1, active
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.