missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MAP1 Antibody, PE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB500-227PE
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
MAP1 Polyclonal antibody specifically detects MAP1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifica
| MAP1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| MAP1, MAP-1PNMA4Paraneoplastic antigen Ma4, modulator of apoptosis 1, paraneoplastic antigen like 4 | |
| residues 337-351 of the human 39 kDa MAP-1 protein. | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, MAP Kinase Signaling | |
| 64112 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| PE | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto