Learn More
MAPK7 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | MAPK7 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.3 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16886183
|
Proteintech
10036-2-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16876183
|
Proteintech
10036-2-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
MEK5 and ERK5, a member of the MAP kinase subfamily of the Ser/Thr protein kinases, interact specifically with one another and not with MEK1/ERK1 or MEK2/ERK2 pathways. ERK5 is activated by tyrosine and threonine phosphorylation It is expressed in many adult tissues, abundantly in heart, placenta, lung, kidney and skeletal muscle, but is not detectable in liver. The second proline-rich region may interact with actin targeting the kinase to a specific location in the cell. ERK5 is autophosphorylated on threonine and tyrosine residues when the C-terminal part of the kinase, which could have a regulatory role, is absent.Specifica
| MAPK7 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human | |
| Q13164, Q9WVS8 | |
| 23939, 5598 | |
| MAPK7 Fusion Protein Ag0017 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| MAPK7 |
| 0.3 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Big MAP kinase 1, BMK 1, BMK1, ERK 5, ERK4, ERK5, MAP kinase 7, MAPK 7, MAPK7, PRKM7 | |
| MAPK7 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |