missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Marble Chips, Pure, Fisher Chemical™

Codice prodotto. 10284530 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
3 kg
Dimensione della confezione:
1kg
3kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10284530

Marca: Fisher Chemical M/2450/60

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Marble Chips, Pure

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 471-34-1
Formula molecolare CCaO3
Molecular Weight (g/mol) 100.09
Numero MDL MFCD00010906
InChI Key VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name calcium carbonate
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O

Specifica

Punto di fusione 825°C
Colore White
pH 8 to 9
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Peso formulazione 100.09g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato