Learn More
SCAT™ Tramoggia con coperchio 'MARCO', V2.0
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Include:
Funnel w/ Hinged Lid, No Lance
Numero stopper:
S50
S55
S60/61
S65
Altezza (sistema metrico):
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
- Un moderno imbuto con coperchio realizzato in HDPE di alta qualità con una resistenza estremamente elevata agli acidi, agli alcali e a molti prodotti chimici
- Il bordo di presa integrato sul coperchio dell'imbuto aumenta la sicurezza della presa, senza dover toccare il coperchio potenzialmente sagomato
- L'innovativo coperchio a imbuto con anello di tenuta integrato chiude il bordo dell'imbuto e impedisce la fuoriuscita di gas esplosivi o pericolosi
- Una robusta cerniera garantisce una lunga durata del meccanismo di chiusura
- Il tappo a vite ruotabile facilita e svitare l'imbuto del coperchio sulla tanica
- Con filtro rimovibile per una facile pulizia
- La versione non conduttiva del MARCO V2. 0 si armonizza con lo schema di colori SCAT grazie alla sua colorazione blu e bianca
- Le versioni conduttive del MARCO V2.0 sono nere e quindi differiscono chiaramente nel colore dalla versione non conduttiva
Specifications
Specifications
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 140 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 300 mL |
| Materiale | HDPE |
| Altezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Autoclavabile | Non autoclavabile |
| Colore | blu / bianco |
| Include | Funnel w/ Hinged Lid, No Lance |
| Numero stopper | S65 |
| Product Type | Imbuto di sicurezza con coperchio incernierato |